1-Brom-4-pentylbenzol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OS-7594-5G OS-7594-25G OS-7594-100G
COBBOS-7594-5GEA 26.2 EUR InStock
COBBOS-7594-5G COBBOS-7594-25G COBBOS-7594-100G
1-Brom-4-pentylbenzol
1-Brom-4-pentylbenzol
Formel: C₁₁H₁₅Br
MDL Number: MFCD00061113
CAS-Nummer: 51554-95-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge