4-Brombiphenyl (PBB Nr. 3)
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
BK-4521-25G BK-4521-100G
COBBBK-4521-25GEA 38.5 EUR InStock
COBBBK-4521-25G COBBBK-4521-100G
4-Brombiphenyl (PBB Nr. 3)
4-Brombiphenyl (PBB Nr. 3)
Formel: C₁₂H₉Br
Siedepunkt: 310 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 90…91 °C
Dichte: 1,615 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: >100 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000100
CAS-Nummer: 92-66-0
EINECS: 202-176-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge