3'-Chlor-2',6'-difluoracetophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
005583-1G 005583-5G
FLUO005583-1GEA 57.9 EUR InStock
FLUO005583-1G FLUO005583-5G
3'-Chlor-2',6'-difluoracetophenon
3'-Chlor-2',6'-difluoracetophenon
Formel: C₈H₅ClF₂O
MW: 190.58 g/mol
MDL Number: MFCD01631329
CAS-Nummer: 177942-50-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge