1-Chlor-2,6-difluor-3-nitrobenzol
Lieferant: CHEMPUR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
FL13797.POR 013797-25G 013797-5G
CHMPFL13797.POREA 0 EUR InStock
CHMPFL13797.POR FLUO013797-25G FLUO013797-5G
1-Chlor-2,6-difluor-3-nitrobenzol
1-Chloro-2,6-difluoro-3-nitrobenzene
Formel: C₆H₂ClF₂NO₂
MW: 193.54 g/mol
MDL Number: MFCD00042201
CAS-Nummer: 3847-58-3
EINECS: 411-980-8
UN: 2923
ADR: 8 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge