5-Chlor-2-(trifluormethyl)phenol
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
004473-1G 004473-5G 004473-25G
FLUO004473-1GEA 31.1 EUR InStock
FLUO004473-1G FLUO004473-5G FLUO004473-25G
5-Chlor-2-(trifluormethyl)phenol
5-Chlor-2-(trifluormethyl)phenol
Formel: C₇H₄ClF₃O
MW: 196.56 g/mol
MDL Number: MFCD00042217
CAS-Nummer: 35852-58-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge