1-Chlor-3,4-dibrom-5-fluorbenzol
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
008671-5G 008671-25G
FLUO008671-5GEA 39.9 EUR InStock
FLUO008671-5G FLUO008671-25G
1-Chlor-3,4-dibrom-5-fluorbenzol
1-Chloro-3,4-dibromo-5-fluorobenzene
Formel: C₆H₂Br₂ClF
Siedepunkt: 242 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 98 °C
MDL Number: MFCD00143441
CAS-Nummer: 208186-78-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge