2-Fluor-6-iodbenzonitril
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
AN-1054-5G AN-1054-25G AN-1054-100G
COBBAN-1054-5GEA 22 EUR InStock
COBBAN-1054-5G COBBAN-1054-25G COBBAN-1054-100G
2-Fluor-6-iodbenzonitril
2-Fluor-6-iodbenzonitril
Formel: C₇H₃FIN
Siedepunkt: 281 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 48,5…50.5 °C
MDL Number: MFCD00015478
CAS-Nummer: 79544-29-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge