4-(Trifluormethoxy)benzonitril
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OS-7672-5G OS-7672-100G OS-7672-25G
COBBOS-7672-5GEA 25.5 EUR InStock
COBBOS-7672-5G COBBOS-7672-100G COBBOS-7672-25G
4-(Trifluormethoxy)benzonitril
4-(Trifluormethoxy)benzonitril
Formel: C₈H₄F₃NO
MW: 187.12 g/mol
Siedepunkt: 192
Dichte: 1.284 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00039474
CAS-Nummer: 332-25-2
EINECS: 206-363-3
UN: 3276
ADR: 6.1 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge