4-Fluor-3-methoxybenzonitril
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
CFF1127. 013922-5G 013922-1G
CHMPCFF1127.EA 0 EUR InStock
CHMPCFF1127. FLUO013922-5G FLUO013922-1G
4-Fluor-3-methoxybenzonitril
4-Fluor-3-methoxybenzonitril
Formel: C₈H₆FNO
MW: 151.14 g/mol
MDL Number: MFCD01569371
CAS-Nummer: 243128-37-2
UN: 3439
ADR: 6.1 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge