1-Dodecen, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
D221600-500G D221600-100G
SIALD221600-500GEA 118 EUR InStock
SIALD221600-500G SIALD221600-100G
1-Dodecen, Sigma-Aldrich®
1-Dodecen
Formel: C₁₂H₂₄
MW: 168.32 g/mol
Siedepunkt: 213
Melting Pt: –35 °C
Dichte: 0.7582 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 77
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008961
CAS-Nummer: 112-41-4
EINECS: 203-968-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..