3'-Fluor-4'-methoxyacetophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
006261-25G 006261-5G 006261-100G
FLUO006261-25GEA 153 EUR InStock
FLUO006261-25G FLUO006261-5G FLUO006261-100G
3'-Fluor-4'-methoxyacetophenon
3'-Fluor-4'-methoxyacetophenon
Formel: C₉H₉FO₂
MW: 168.17
Siedepunkt: 147…148 °C (20 mmHg)
Melting Pt: 92
MDL Number: MFCD00026219
CAS-Nummer: 455-91-4
EINECS: 207-253-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge