3'-Fluoracetophenon
Lieferant: MAYBRIDGE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
SB01647.1 SB01647.10
MAYBSB01647.1EA 0 EUR InStock
MAYBSB01647.1 MAYBSB01647.10
3'-Fluoracetophenon
3'-Fluoracetophenon
Formel: C₈H₇FO
Siedepunkt: 204 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –3 °C
Dichte: 1,12 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00000338
CAS-Nummer: 455-36-7
EINECS: 207-245-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge