4'-Isobutylacetophenon
Lieferant: CHEMPUR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BTB10263.250 BTB10263.1
CHMPBTB10263.250EA 0 EUR InStock
CHMPBTB10263.250 MAYBBTB10263.1
4'-Isobutylacetophenon
4'-Isobutylacetophenon
Formel: C₁₂H₁₆O
MW: 176.26
MDL Number: MFCD00027393
CAS-Nummer: 38861-78-8
EINECS: 254-159-8
UN: 1224
ADR: 3 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge