4'-Ethoxyacetophenon
Lieferant: CHEMPUR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
DP00432.250 DP00432.1
CHMPDP00432.250EA 0 EUR InStock
CHMPDP00432.250 MAYBDP00432.1
4'-Ethoxyacetophenon
4'-Ethoxyacetophenon
Formel: C₁₀H₁₂O₂
MW: 164.2 g/mol
Siedepunkt: 83 °C (0.04 mmHg)
Melting Pt: 39
MDL Number: MFCD00009095
CAS-Nummer: 1676-63-7
EINECS: 216-825-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge