4'-Methylacetophenon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
M26615-100G M26615-500G
SIALM26615-100GEA 48.6 EUR InStock
SIALM26615-100G SIALM26615-500G
4'-Methylacetophenon, Sigma-Aldrich®
4'-Methylacetophenon
Formel: C₉H₁₀O
Siedepunkt: 226 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 28 °C
Dichte: 1,013 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 92 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008751
CAS-Nummer: 122-00-9
EINECS: 204-514-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge