3-Ethyl-2-iodtoluol
Lieferant: ABCR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
10839 10839.0100
ABCR10839EA 0 EUR InStock
ABCR10839 ABCR10839.0100
3-Ethyl-2-iodtoluol
3-Ethyl-2-iodtoluol
Formel: C₉H₁₁I
MW: 246.09 g/mol
MDL Number: MFCD00052855
CAS-Nummer: 175277-95-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge