o,α,α,α-Tetrafluoranisol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OS-7599-25G OS-7599-5G
COBBOS-7599-25GEA 127 EUR InStock
COBBOS-7599-25G COBBOS-7599-5G
o,α,α,α-Tetrafluoranisol
o,α,α,α-Tetrafluoranisol
Formel: C₇H₄F₄O
MDL Number: MFCD00236322
CAS-Nummer: 2106-18-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge