5-Fluor-2-nitroanisol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
AN-1018-5G AN-1018-25G AN-1018-100G
COBBAN-1018-5GEA 26.2 EUR InStock
COBBAN-1018-5G COBBAN-1018-25G COBBAN-1018-100G
5-Fluor-2-nitroanisol
5-Fluor-2-nitroanisol
Formel: C₇H₆FNO₃
MW: 171.13 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00077541
CAS-Nummer: 448-19-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge