2-Nitro-1-naphthol
Lieferant: CHEMPUR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
JFD00259.250 JFD00259.1
CHMPJFD00259.250EA 0 EUR InStock
CHMPJFD00259.250 MAYBJFD00259.1
2-Nitro-1-naphthol
2-Nitro-1-naphthol
Formel: C₁₀H₇NO₃
Melting Pt: 123…125 °C
MDL Number: MFCD00003956
CAS-Nummer: 607-24-9
EINECS: 210-131-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge