4-Nitro-3-(trifluormethyl)phenol
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
006617-1G 006617-5G 006617-25G
FLUO006617-1GEA 31.1 EUR InStock
FLUO006617-1G FLUO006617-5G FLUO006617-25G
4-Nitro-3-(trifluormethyl)phenol
4-Nitro-3-(trifluormethyl)phenol
Formel: C₇H₄F₃NO₃
MW: 207.11
Siedepunkt: 135…138 °C (0.01 mmHg)
Melting Pt: 81
MDL Number: MFCD00014714
CAS-Nummer: 88-30-2
EINECS: 201-818-2
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge