3-Nitro-5-(trifluormethyl)phenol
Lieferant: CHEMPUR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
FL13855.POR 013855-25G 013855-5G 013855-1G
CHMPFL13855.POREA 0 EUR InStock
CHMPFL13855.POR FLUO013855-25G FLUO013855-5G FLUO013855-1G
3-Nitro-5-(trifluormethyl)phenol
3-Nitro-5-(trifluormethyl)phenol
Formel: C₇H₄F₃NO₃
MDL Number: MFCD04973779
CAS-Nummer: 349-57-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..