2-Nitro-4-(trifluormethyl)phenol
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
009266-1G 009266-5G
FLUO009266-1GEA 31.1 EUR InStock
FLUO009266-1G FLUO009266-5G
2-Nitro-4-(trifluormethyl)phenol
2-Nitro-4-(trifluormethyl)phenol
Formel: C₇H₄F₃NO₃
MW: 207.11
MDL Number: MFCD00009791
CAS-Nummer: 400-99-7
EINECS: 206-927-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge