3-(Trifluormethyl)anisol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
OT-0720-25G OT-0720-100G
COBBOT-0720-25GEA 61.9 EUR InStock
COBBOT-0720-25G COBBOT-0720-100G
3-(Trifluormethyl)anisol
3-(Trifluormethyl)anisol
Formel: C₈H₇F₃O
MW: 176.14 g/mol
Siedepunkt: 159.5
Melting Pt: –65 °C
Dichte: 1.2426 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00000385
CAS-Nummer: 454-90-0
EINECS: 207-229-7
UN: 1993
ADR: 3 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge