2-(Chlormethyl)benzimidazol
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
010651-5G 010651-25G
FLUO010651-5GEA 42.9 EUR InStock
FLUO010651-5G FLUO010651-25G
2-(Chlormethyl)benzimidazol
2-(Chloromethyl)benzimidazole
Formel: C₈H₇ClN₂
MW: 166.61 g/mol
MDL Number: MFCD00005602
CAS-Nummer: 4857-04-9
EINECS: 225-452-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge