α,α,α-Trifluor-o-toluylsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
OS-7463-25G OS-7463-100G OS-7463-5G
COBBOS-7463-25GEA 37.5 EUR InStock
COBBOS-7463-25G COBBOS-7463-100G COBBOS-7463-5G
α,α,α-Trifluor-o-toluylsäure
α,α,α-Trifluor-o-toluylsäure
Formel: C₈H₅F₃O₂
MW: 190.12 g/mol
Siedepunkt: 247
Melting Pt: 110
MDL Number: MFCD00002476
CAS-Nummer: 433-97-6
EINECS: 207-093-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge