2,3-Dimethoxybenzamid
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
021861-50G 021861-10G
FLUO021861-50GEA 264 EUR InStock
FLUO021861-50G FLUO021861-10G
2,3-Dimethoxybenzamid
2,3-Dimethoxybenzamid
Formel: C₉H₁₁NO₃
MDL Number: MFCD00017571
CAS-Nummer: 1521-39-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge