2,3-Dimethoxyphenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BB-8359-5G BB-8359-1G
COBBBB-8359-5GEA 50.9 EUR InStock
COBBBB-8359-5G COBBBB-8359-1G
2,3-Dimethoxyphenylboronsäure
2,3-Dimethoxyphenylboronsäure
Formel: C₈H₁₁BO₄
MDL Number: MFCD02683112
CAS-Nummer: 40972-86-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge