2,4,5-Triiodimidazol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
HI-1003-5G HI-1003-100G HI-1003-25G
COBBHI-1003-5GEA 79.1 EUR InStock
COBBHI-1003-5G COBBHI-1003-100G COBBHI-1003-25G
2,4,5-Triiodimidazol
2,4,5-Triiodoimidazole
Formel: C₃HI₃N₂
MDL Number: MFCD00068812
CAS-Nummer: 1746-25-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge