2,4,6-Trichlorphenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BB-2362-1G BB-2362-5G BB-2362-25G
COBBBB-2362-1GEA 98.7 EUR InStock
COBBBB-2362-1G COBBBB-2362-5G COBBBB-2362-25G
2,4,6-Trichlorphenylboronsäure
2,4,6-Trichlorphenylboronsäure
Formel: C₆H₄BCl₃O₂
MW: 225.26 g/mol
MDL Number: MFCD01074621
CAS-Nummer: 73852-18-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge