2,4,6-Trifluorbenzaldehyd
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
OS-7717-5G OS-7717-1G
COBBOS-7717-5GEA 71.2 EUR InStock
COBBOS-7717-5G COBBOS-7717-1G
2,4,6-Trifluorbenzaldehyd
2,4,6-Trifluorobenzaldehyde
Formel: C₇H₃F₃O
MDL Number: MFCD00061197
CAS-Nummer: 58551-83-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge