2,4-Dibrom-1-methylimidazol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
HI-1189-5G HI-1189-1G
COBBHI-1189-5GEA 1130 EUR InStock
COBBHI-1189-5G COBBHI-1189-1G
2,4-Dibrom-1-methylimidazol
2,4-Dibromo-1-methylimidazole
Formel: C₄H₄Br₂N₂
MDL Number: MFCD06659906
CAS-Nummer: 53857-60-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge