2,4-Dibromimidazol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
HI-1029-1G HI-1029-5G HI-1029-25G
COBBHI-1029-1GEA 276 EUR InStock
COBBHI-1029-1G COBBHI-1029-5G COBBHI-1029-25G
2,4-Dibromimidazol
2,4-Dibromoimidazole
Formel: C₃H₂Br₂N₂
MDL Number: MFCD02179517
CAS-Nummer: 64591-03-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge