2,4-Dibromthiazol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
HC-6657-1G HC-6657-5G HC-6657-25G
COBBHC-6657-1GEA 25.5 EUR InStock
COBBHC-6657-1G COBBHC-6657-5G COBBHC-6657-25G
2,4-Dibromthiazol
2,4-Dibromothiazole
Formel: C₃HBr₂NS
MDL Number: MFCD01318994
CAS-Nummer: 4175-77-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge