2,4-Difluor-5-nitrobenzoesäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
CA-4001-5G CA-4001-25G CA-4001-1G
COBBCA-4001-5GEA 63.9 EUR InStock
COBBCA-4001-5G COBBCA-4001-25G COBBCA-4001-1G
2,4-Difluor-5-nitrobenzoesäure
2,4-Difluoro-5-nitrobenzoic acid
Formel: C₇H₃F₂NO₄
MW: 203.1 g/mol
MDL Number: MFCD04115713
CAS-Nummer: 153775-33-8
UN: 2811
ADR: 6.1 II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge