2,4-Difluorphenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
BB-2274-5G BB-2274-25G BB-2274-100G
COBBBB-2274-5GEA 31.2 EUR InStock
COBBBB-2274-5G COBBBB-2274-25G COBBBB-2274-100G
2,4-Difluorphenylboronsäure
2,4-Difluorphenylboronsäure
Formel: C₆H₅BF₂O₂
MDL Number: MFCD01318998
CAS-Nummer: 144025-03-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge