2,4-Dimethylphenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
BB-2786-25G BB-2786-5G BB-2786-1G
COBBBB-2786-25GEA 204 EUR InStock
COBBBB-2786-25G COBBBB-2786-5G COBBBB-2786-1G
2,4-Dimethylphenylboronsäure
2,4-Dimethylphenylboronsäure
Formel: C₈H₁₁BO₂
MDL Number: MFCD02683101
CAS-Nummer: 55499-44-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge