2,5-Dibrom-1,4-dimethylimidazol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
HI-1174-5G HI-1174-1G
COBBHI-1174-5GEA 884 EUR InStock
COBBHI-1174-5G COBBHI-1174-1G
2,5-Dibrom-1,4-dimethylimidazol
2,5-Dibromo-1,4-dimethylimidazole
Formel: C₅H₆Br₂N₂
MDL Number: MFCD06659900
CAS-Nummer: 850429-58-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge