2,5-Dibrom-4-methylimidazol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
HI-1032-1G HI-1032-5G
COBBHI-1032-1GEA 58.5 EUR InStock
COBBHI-1032-1G COBBHI-1032-5G
2,5-Dibrom-4-methylimidazol
2,5-Dibromo-4-methylimidazole
Formel: C₄H₄Br₂N₂
MDL Number: MFCD02179519
CAS-Nummer: 219814-29-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge