2,5-Difluorphenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BB-2663-5G BB-2663-25G BB-2663-100G
COBBBB-2663-5GEA 38.5 EUR InStock
COBBBB-2663-5G COBBBB-2663-25G COBBBB-2663-100G
2,5-Difluorphenylboronsäure
2,5-Difluorphenylboronsäure
Formel: C₆H₅BF₂O₂
MW: 157.91 g/mol
MDL Number: MFCD01863171
CAS-Nummer: 193353-34-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge