2,7-Dibromfluoren
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
OT-0516-5G OT-0516-25G OT-0516-100G
COBBOT-0516-5GEA 26 EUR InStock
COBBOT-0516-5G COBBOT-0516-25G COBBOT-0516-100G
2,7-Dibromfluoren
2,7-Dibromfluoren
Formel: C₁₃H₈Br₂
MDL Number: MFCD00019048
CAS-Nummer: 16433-88-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge