2-Amino-3,5-dibrompyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
PY-7080-100G PY-7080-25G PY-7080-5G
COBBPY-7080-100GEA 126 EUR InStock
COBBPY-7080-100G COBBPY-7080-25G COBBPY-7080-5G
2-Amino-3,5-dibrompyridin
2-Amino-3,5-dibrompyridin
Formel: C₅H₄Br₂N₂
Siedepunkt: 254 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 104 °C
MDL Number: MFCD00038041
CAS-Nummer: 35486-42-1
EINECS: 252-590-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge