2-Amino-4-chlorpyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
OT-0380-5G OT-0380-25G OT-0380-100G
COBBOT-0380-5GEA 28.5 EUR InStock
COBBOT-0380-5G COBBOT-0380-25G COBBOT-0380-100G
2-Amino-4-chlorpyridin
2-Amino-4-chlorpyridin
Formel: C₅H₅ClN₂
MDL Number: MFCD04113820
CAS-Nummer: 19798-80-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge