2-Amino-4-methyl-3-nitropyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
PY-7800-100G PY-7800-1G PY-7800-25G PY-7800-5G
COBBPY-7800-100GEA 281 EUR InStock
COBBPY-7800-100G COBBPY-7800-1G COBBPY-7800-25G COBBPY-7800-5G
2-Amino-4-methyl-3-nitropyridin
2-Amino-4-methyl-3-nitropyridin
Formel: C₆H₇N₃O₂
MW: 153.14 g/mol
Melting Pt: 140
MDL Number: MFCD00006315
CAS-Nummer: 6635-86-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge