2-Amino-5-brom-3-nitropyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
PY-7732-25G PY-7732-5G
COBBPY-7732-25GEA 102 EUR InStock
COBBPY-7732-25G COBBPY-7732-5G
2-Amino-5-brom-3-nitropyridin
2-Amino-5-brom-3-nitropyridin
Formel: C₅H₄BrN₃O₂
MW: 218.01 g/mol
Melting Pt: 215…216 °C
MDL Number: MFCD00047441
CAS-Nummer: 6945-68-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge