2-Amino-5-brompyrimidin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OS-7511-25G OS-7511-5G
COBBOS-7511-25GEA 179 EUR InStock
COBBOS-7511-25G COBBOS-7511-5G
2-Amino-5-brompyrimidin
2-Amino-5-bromopyrimidine
Formel: C₄H₄BrN₃
MDL Number: MFCD00012341
CAS-Nummer: 7752-82-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge