2-Amino-6-fluorpyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
OS-7692-5G OS-7692-1G OS-7692-25G
COBBOS-7692-5GEA 75.8 EUR InStock
COBBOS-7692-5G COBBOS-7692-1G COBBOS-7692-25G
2-Amino-6-fluorpyridin
2-Amino-6-fluorpyridin
Formel: C₅H₅FN₂
MDL Number: MFCD04114200
CAS-Nummer: 1597-32-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge