2-Amino-6-methyl-3-nitropyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OT-0182-1G OT-0182-25G OT-0182-5G
COBBOT-0182-1GEA 26 EUR InStock
COBBOT-0182-1G COBBOT-0182-25G COBBOT-0182-5G
2-Amino-6-methyl-3-nitropyridin
2-Amino-6-methyl-3-nitropyridin
Formel: C₆H₇N₃O₂
MDL Number: MFCD00047443
CAS-Nummer: 21901-29-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge