6-Methylanthranilsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
CA-4023-1G CA-4023-5G CA-4023-25G
COBBCA-4023-1GEA 25.5 EUR InStock
COBBCA-4023-1G COBBCA-4023-5G COBBCA-4023-25G
6-Methylanthranilsäure
6-Methylanthranilsäure
Formel: C₈H₉NO₂
Siedepunkt: 315 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 125…127 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007809
CAS-Nummer: 4389-50-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge