2-Adamantylamin Hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
153818-25G 153818-5G
SIAL153818-25GEA 265 EUR InStock
SIAL153818-25G SIAL153818-5G
2-Adamantylamin Hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
2-Adamantylamin Hydrochlorid
Formel: C₁₀H₁₈ClN
Melting Pt: 300 °C
MDL Number: MFCD00074743
CAS-Nummer: 10523-68-9
EINECS: 234-074-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge