2-Brom-3-fluorpyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OS-7616-5G OS-7616-25G OS-7616-1G
COBBOS-7616-5GEA 38.2 EUR InStock
COBBOS-7616-5G COBBOS-7616-25G COBBOS-7616-1G
2-Brom-3-fluorpyridin
2-Bromo-3-fluoropyridine
Formel: C₅H₃BrFN
MDL Number: MFCD04114128
CAS-Nummer: 40273-45-8
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge